Imprimer
α-Chloro-p-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0204-25G F0204-500G
TCIAF0204-25GEA 36.3 EUR
TCIAF0204-25G TCIAF0204-500G
α-Chloro-p-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-p-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000913
Numéro CAS: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f24c0f2e9018d863f94560d36e7d01bcdcd65e03&vid=61829482a0e81b43ca197777c3965bf7a81be84a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %