Imprimer
α-Chloro-o-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2-fluorobenzene, α-Chloro-o-fluorotoulene
F0211-25G F0211-5G
TCIAF0211-25GEA 30.8 EUR
TCIAF0211-25G TCIAF0211-5G
α-Chloro-o-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-o-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Densité: 1.21
Point d'éclair: 57°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000892
Numéro CAS: 345-35-7
EINECS: 206-460-0
ONU: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acbed9fd315bee68ca7cc5a2997f20103e4dd2f2&vid=835e17b9d5838c4be85e06350986b9e4103813cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %