Imprimer
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
D1865-25G D1865-500G
TCIAD1865-25GEA 19.8 EUR
TCIAD1865-25G TCIAD1865-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: –0.2 °C
Densité: 1,486 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000555
Numéro CAS: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2876b32127addce05f235945f51695fe997eac7&vid=72781523d1a1fec6ae04bf9f3cc25b2e18fae4bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %