Imprimer
2,6-Dichlorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
D0422-25G D0422-500G D0422-100G
TCIAD0422-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0422-25G TCIAD0422-500G TCIAD0422-100G
2,6-Dichlorotoluène ≥99.0% (par GC)
2,6-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,2686 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000576
Numéro CAS: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e90a0be064a890eeb66be50279c08bd64efdf89&vid=c8acee5c22e57dbdd157af810b9df1ae9dee0768&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %