Imprimer
3,4-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-methylbenzene
D0426-25G D0426-500G
TCIAD0426-25GEA 18.7 EUR
TCIAD0426-25G TCIAD0426-500G
3,4-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
3,4-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: –15.2 °C
Densité: 1,2564 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 118°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000556
Numéro CAS: 95-75-0
EINECS: 202-447-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee4cf23cac7384c4f587bbac9c6938343d7c5cb8&vid=56df018113d689934b6cc8c03bf4182ffc6bca1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %