Imprimer
2,3-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1805-25G D1805-500G
TCIAD1805-25GEA 42.9 EUR
TCIAD1805-25G TCIAD1805-500G
2,3-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,3-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 208°C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,228 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 83°C
Numéro MDL: MFCD00000546
Numéro CAS: 32768-54-0
EINECS: 251-203-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55bea58dc1c7fac49611a9734378b560d2811efa&vid=7c8ec16919b2e14e3e2de4abc7b12a7e77112ad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %