Imprimer
(4-Chlorobutyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1389-25G P1389-5G
TCIAP1389-25GEA 349 EUR
TCIAP1389-25G TCIAP1389-5G
(4-Chlorobutyl)benzène ≥98.0% (par GC)
(4-Chlorobutyl)benzène
Formule: (C₆H₅)(CH₂)₄Cl
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00037117
Numéro CAS: 4830-93-7
EINECS: 225-408-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7d239c8f86513af44766a6d710ff07402c111b&vid=3c79c670bcb297624e290d5983cbfe553232c79d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %