(1-Chloroéthyl)benzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0166-25ML
C0166-500ML
TCIAC0166-25MLEA
47.3
EUR
TCIAC0166-25ML
TCIAC0166-500ML
(1-Chloroéthyl)benzène ≥97.0% (par GC)
(1-Chloroéthyl)benzène
Formule:
C₆H₅CHClCH₃ |
Numéro MDL:
MFCD00018870 Numéro CAS: 672-65-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |