Acide 2-hydroxy-p-toluique ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C0409-25G
C0409-500G
TCIAC0409-25GEA
29.7
EUR
TCIAC0409-25G
TCIAC0409-500G
Acide 2-hydroxy-p-toluique ≥99.0% (par HPLC)
Acide 2-hydroxy-p-toluique
Formule:
C₈H₈O₃ Point de fusion: 177 °C |
Numéro MDL:
MFCD00002454 Numéro CAS: 50-85-1 EINECS: 200-068-3 Merck Index: 14,02580 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 177.0 to 180.0 deg-C |