Imprimer
Acide 5-nitro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
M1716-1G M1716-5G
TCIAM1716-1GEA 17.6 EUR
TCIAM1716-1G TCIAM1716-5G
Acide 5-nitro-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-nitro-o-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Densité: 1.49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007371
Numéro CAS: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15d104c4f3ed1899ec91625f8219880cfa1a1357&vid=94ba9a73790e26aff63ea8fd17ba3195a23e20b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C