Imprimer
Acide 4-amino-m-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
A1353-25G A1353-5G
TCIAA1353-25GEA 79.2 EUR
TCIAA1353-25G TCIAA1353-5G
Acide 4-amino-m-toluique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-amino-m-toluique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 340
Point de fusion: 170
Numéro MDL: MFCD00007736
Numéro CAS: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7668cc0d2a4941e766977d01775475e5faa27dce&vid=a9792a063c73713731da59a21de1b7a6d2a538e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C