Imprimer
Acide 3-amino-o-toluique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-methylbenzoic acid
A1401-25G A1401-250G
TCIAA1401-25GEA 52.8 EUR
TCIAA1401-25G TCIAA1401-250G
Acide 3-amino-o-toluique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-amino-o-toluique
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Point d'ébullition: 347
Point de fusion: 181
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075026
Numéro CAS: 52130-17-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebe6133dc7406830be5624edb8afba8bbeec14fe&vid=0808cd0205895fc14b0efccb5a2832d5706a8b46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 189.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency