Imprimer
Acide p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
T0293-25G T0293-500G
TCIAT0293-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0293-25G TCIAT0293-500G
Acide p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide p-toluique
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Point d'éclair: 180
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002565
Numéro CAS: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5b99b5935b111417b1c05977cc185d583c3bcba&vid=75cdd9e289d07da445848b09ac1246fc24197ebd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 182.0 deg-C