Acide 4-tert-butylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-(tert-Butyl)benzoic acid
B0717-25G
B0717-500G
TCIAB0717-25GEA
18.7
EUR
TCIAB0717-25G
TCIAB0717-500G
Acide 4-tert-butylbenzoïque ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-tert-butylbenzoïque
Formule:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178.23 g/mol Point d'ébullition: 283 Point d'éclair: 180 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002563 Numéro CAS: 98-73-7 EINECS: 202-696-3 ONU: 3077 ADR: 9 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 166.0 to 168.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |