Acide o-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-Methylbenzoic acid
T0292-25G
T0292-500G
T0292-100G
TCIAT0292-25GEA
17.6
EUR
TCIAT0292-25G
TCIAT0292-500G
TCIAT0292-100G
Acide o-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide o-toluique
Formule:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 g/mol Point d'ébullition: 259°C Point d'éclair: 148 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002477 Numéro CAS: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Merck Index: 14,09535 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 107.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |