Imprimer
1-Phényl-2-butanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0971-25ML P0971-5ML
TCIAP0971-25MLEA 406 EUR
TCIAP0971-25ML TCIAP0971-5ML
1-Phényl-2-butanone ≥95.0% (par GC)
1-Phényl-2-butanone
Formule: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009315
Numéro CAS: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %