Imprimer
4-Tolualdéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0259-25ML T0259-500ML T0259-100ML
TCIAT0259-25MLEA 27.5 EUR
TCIAT0259-25ML TCIAT0259-500ML TCIAT0259-100ML
4-Tolualdéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Tolualdéhyde
Formule: C₈H₈O
Point d'ébullition: 204°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006954
Numéro CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3615c889da76777e498fec283149fcd93236263a&vid=13ce3ff8201f4845973f4192f9e0072aef0435b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %