Imprimer
4-tert-Butylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1760-25G B1760-500G B1760-100G
TCIAB1760-25GEA 48.4 EUR
TCIAB1760-25G TCIAB1760-500G TCIAB1760-100G
4-tert-Butylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
4-tert-Butylbenzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₄O
Point d'ébullition: 246°C
Densité: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035742
Numéro CAS: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657d4f2b5e6e3aa827f1647d5a1a7446e26bc534&vid=77d5d7033244b397ba2027891ac809beb9dd769d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %