Imprimer
4-Bromo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1843-25G B1843-5G
TCIAB1843-25GEA 92.4 EUR
TCIAB1843-25G TCIAB1843-5G
4-Bromo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 256°C
Numéro MDL: MFCD00041243
Numéro CAS: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83ecf00f9d0fef08a78228ededf159b02955309a&vid=a4eaed77561f84491b2a2e7b28ced9e52073b972&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C