Imprimer
2-Bromo-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene
B1853-25G B1853-5G
TCIAB1853-25GEA 245 EUR
TCIAB1853-25G TCIAB1853-5G
2-Bromo-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Point de fusion: 78
Numéro MDL: MFCD00007281
Numéro CAS: 7149-70-4
EINECS: 230-481-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=114528b994d9a94e06d61382d9123ef41b8e2898&vid=fff409429bbbd1d6efbed53371d99f4736ba8663&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C