Imprimer
2-Bromo-6-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1878-25G B1878-5G
TCIAB1878-25GEA 130 EUR
TCIAB1878-25G TCIAB1878-5G
2-Bromo-6-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: 42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009792
Numéro CAS: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325fbd3c95dbc684947228eccd5e7fad56b3fe4b&vid=c697187f6cd5ebd1aa329c7186821d62bd704b4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 41.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency