Imprimer
α-Bromo-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-m-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl bromide, m-Nitrobenzyl bromide
N0625-10G N0625-25G
TCIAN0625-10GEA 17.6 EUR
TCIAN0625-10G TCIAN0625-25G
α-Bromo-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00007271
Numéro CAS: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c70587e5f0602af2b1226a6870432fdca12993a1&vid=c78b14295b13d147b63adf8910d7ead7cfcf8790&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C