Imprimer
α-Bromo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-o-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, alpha-Bromo-2-nitrotoluene, 2-Nitrobenzyl bromide
N0404-25G N0404-5G
TCIAN0404-25GEA 104 EUR
TCIAN0404-25G TCIAN0404-5G
α-Bromo-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007184
Numéro CAS: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=356c7441750d555a5df2ea5d652cdad641b87be1&vid=41bba3427b4c0cb48c2be8f1a3fa8e7b9974d958&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity