4-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5-Amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-bromo-α,α,α-trifluorotoluene
A1847-25G
A1847-5G
TCIAA1847-25GEA
61.6
EUR
TCIAA1847-25G
TCIAA1847-5G
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)aniline
Formule:
C₇H₅BrF₃N Point d'ébullition: 108°C Point de fusion: 55…56 °C |
Numéro MDL:
MFCD00007827 Numéro CAS: 393-36-2 EINECS: 206-885-1 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 48.0 to 53.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |