Imprimer
2-Bromo-5-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
B1303-25G B1303-5G
TCIAB1303-25GEA 42.9 EUR
TCIAB1303-25G TCIAB1303-5G
2-Bromo-5-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluorotoluène
Formule: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Densité: 1.49
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00017921
Numéro CAS: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3735fd91d6a41fe6f3bf2d3dc0545f1bf9e803b&vid=007b914c685894ebab66184cbf1fa70802791044&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %