Imprimer
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
B1934-25G B1934-5G
TCIAB1934-25GEA 71.5 EUR
TCIAB1934-25G TCIAB1934-5G
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure ≥98.0% (par GC)
Bromo-4-fluoro-2-benzyle bromure
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Point d'ébullition: 126
Point de fusion: 30
Numéro MDL: MFCD00055467
Numéro CAS: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
ONU: 2923
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5382a8aa24b7ece1ede510687807635ceecce64&vid=131da1f79309991a6200897ddc9b3a60e530b518&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity