Imprimer
(Bromométhyl)pentafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide
P0809-1G P0809-25G P0809-5G
TCIAP0809-1GEA 17.6 EUR
TCIAP0809-1G TCIAP0809-25G TCIAP0809-5G
(Bromométhyl)pentafluorobenzène ≥98.0% (par GC)
(Bromométhyl)pentafluorobenzène
Formule: (C₆F₅)CH₂Br
MW: 260.99 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000299
Numéro CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d8990d9350210c7eecdad657f210818e80be&vid=2f6c65e6cb425790ce46264d155ba84c753ec39b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %