Imprimer
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
C1846-25G C1846-5G
TCIAC1846-25GEA 58.3 EUR
TCIAC1846-25G TCIAC1846-5G
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259.45 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: –21°C
Densité: 1.7486
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00000601
Numéro CAS: 445-01-2
EINECS: 207-149-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %