Imprimer
Bromo-3-benzyle chlorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
B2213-25G B2213-5G
TCIAB2213-25GEA 91.3 EUR
TCIAB2213-25G TCIAB2213-5G
Bromo-3-benzyle chlorure ≥98.0% (par GC)
Bromo-3-benzyle chlorure
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 118 - 119 °C (18 -rr)
Point de fusion: 32.5 °C
Densité: 1,608 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040865
Numéro CAS: 932-77-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e4c00a87508d3c0d208237d3c71a888eca102eb&vid=4164caf962f37479b40e68154d4be008165e1530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %