Imprimer
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
C1443-25G C1443-5G
TCIAC1443-25GEA 102 EUR
TCIAC1443-25G TCIAC1443-5G
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène ≥98.0% (par GC)
1-(Bromométhyl)-2-chlorobenzène
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 130°C
Densité: 1,5897 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 109°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000566
Numéro CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ee313b0e4e3f82f2f9b3b30bf6233f559e6e89&vid=710dc41cc0a620826835d400b0f720f0f87b7a51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %