Imprimer
Acide 4-bromo-m-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
B3113-25G B3113-5G
TCIAB3113-25GEA 278 EUR
TCIAB3113-25G TCIAB3113-5G
Acide 4-bromo-m-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039526
Numéro CAS: 7697-28-1
EINECS: 231-713-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13dc4fe724a118916a88adb1c3663ab147c471d3&vid=8c1b06207a79c86e0dc407fe0bd59d18dd0fcd64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 212.0 to 218.0 deg-C