Acide 4-bromo-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
4-Bromo-2-methylbenzoic acid
B3337-25G
B3337-5G
TCIAB3337-25GEA
528
EUR
TCIAB3337-25G
TCIAB3337-5G
Acide 4-bromo-o-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-o-toluique
Formule:
C₈H₇BrO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040905 Numéro CAS: 68837-59-2 EINECS: 272-437-7 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 179.0 to 185.0 deg-C |