Imprimer
4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
T2349-1G T2349-5G
TCIAT2349-1GEA 31.9 EUR
TCIAT2349-1G TCIAT2349-5G
4-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
Numéro MDL: MFCD01319051
Numéro CAS: 181219-01-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea68046f1a97970a75a0f019fffdb7fbd9989b&vid=78ea68046f1a97970a75a0f019fffdb7fbd9989b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C