Imprimer
3-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
T2345-1G T2345-5G T2345-25G
TCIAT2345-1GEA 41.8 EUR
TCIAT2345-1G TCIAT2345-5G TCIAT2345-25G
3-Pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₂
MW: 205.06 g/mol
Numéro MDL: MFCD03084758
Numéro CAS: 329214-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dd0f04cd9b164c6054998e5f27102b10f9e63ca&vid=1dd0f04cd9b164c6054998e5f27102b10f9e63ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C