Imprimer
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
B2127-25G B2127-5G
TCIAB2127-25GEA 92.4 EUR
TCIAB2127-25G TCIAB2127-5G
1-Benzyloxy-4-bromobenzene ≥98.0% (par GC)
1-Benzyloxy-4-bromobenzene
Formule: C₁₃H₁₁BrO
Numéro MDL: MFCD00028016
Numéro CAS: 6793-92-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582b62ea06747f6aecb81cfb2b864eccca844be3&vid=582b62ea06747f6aecb81cfb2b864eccca844be3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C