Imprimer
3,4-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2462-25G D2462-5G
TCIAD2462-25GEA 171 EUR
TCIAD2462-25G TCIAD2462-5G
3,4-Dibromotoluène ≥98.0% (par GC)
3,4-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
Numéro MDL: MFCD00079744
Numéro CAS: 60956-23-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79220cc6bcaba9f8d2eb51d8a821f083af8160c6&vid=073f569ad2c19671d409b5f548917a8a86d2a4dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %