Imprimer
1-Phényl-1-propyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0219-25ML P0219-5ML
TCIAP0219-25MLEA 242 EUR
TCIAP0219-25ML TCIAP0219-5ML
1-Phényl-1-propyne ≥97.0% (par GC)
1-Phényl-1-propyne
Formule: C₆H₅CCCH₃
Point d'ébullition: 181°C
Densité: 0,942 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009272
Numéro CAS: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d89d04285dfbdf6d84a07ecd892322418d12980&vid=b94b983bab456cfd67ac2d715b8e2217938801dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %