1,2,3-Triméthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1102-25G
T1102-500G
TCIAT1102-25GEA
27.5
EUR
TCIAT1102-25G
TCIAT1102-500G
1,2,3-Triméthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
1,2,3-Triméthoxybenzène
Formule:
C₉H₁₂O₃ Point d'ébullition: 235°C Point de fusion: 43…45 °C Densité: 1,1118 g/cm³ (45 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008358 Numéro CAS: 634-36-6 EINECS: 211-207-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |