Imprimer
1,3-Diméthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0628-25G D0628-500G D0628-100G
TCIAD0628-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0628-25G TCIAD0628-500G TCIAD0628-100G
1,3-Diméthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
1,3-Diméthoxybenzène
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008384
Numéro CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=627503d26cad73a77d9ec52261edddf45fbb779f&vid=c5a513763aa252a5017bf3b2a2abc51910a360e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %