Imprimer
Di(2-pyridyl)amine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Iminodipyridine, Di(pyridin-2-yl)amine, Chlorpheniramine Related Compound B
D1200-25G D1200-5G
TCIAD1200-25GEA 248 EUR
TCIAD1200-25G TCIAD1200-5G
Di(2-pyridyl)amine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Di(2-pyridyl)amine
Formule: C₁₀H₉N₃
MW: 171.2 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00006247
Numéro CAS: 1202-34-2
EINECS: 214-864-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af9d953b32fc95919443dab8ada6aa6f1c34ec94&vid=af9d953b32fc95919443dab8ada6aa6f1c34ec94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency