2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
T1952-1G
T1952-5G
TCIAT1952-1GEA
56.1
EUR
TCIAT1952-1G
TCIAT1952-5G
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC)
2-Hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule:
C₁₂H₁₇BO₃ MW: 220.08 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD02093754 Numéro CAS: 269409-97-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |