Imprimer
Isothiocyanatoformiate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
E0440-25G E0440-5G
TCIAE0440-25GEA 187 EUR
TCIAE0440-25G TCIAE0440-5G
Isothiocyanatoformiate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
Isothiocyanatoformiate d'éthyle
Formule: C₄H₅NO₂S
Point d'ébullition: 61°C
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004814
Numéro CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d2b5eb13b5791eb873bcbfec0dce5b6e6147e8&vid=60d2b5eb13b5791eb873bcbfec0dce5b6e6147e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %