Imprimer
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1191-25G B1191-5G
TCIAB1191-25GEA 184 EUR
TCIAB1191-25G TCIAB1191-5G
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide biphényle-4,4'-dicarboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00002554
Numéro CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82f79d0147604db7fcc11fcf00789f72b6f54706&vid=82f79d0147604db7fcc11fcf00789f72b6f54706&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %