Imprimer
4-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0077-500ML I0077-25ML I0077-100ML
TCIAI0077-500MLEA 167 EUR
TCIAI0077-500ML TCIAI0077-25ML TCIAI0077-100ML
4-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one ≥95.0% (par GC)
4-(2,6,6-Triméthyl-1-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
Formule: C₁₃H₂₀O
Point d'ébullition: 151°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00167092
Numéro CAS: 14901-07-6
EINECS: 238-969-9
Merck Index: 14,05056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6eeb79de71382ac9ac78c2bc6a1ce722259feb3&vid=b6eeb79de71382ac9ac78c2bc6a1ce722259feb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %