Imprimer
DL-α-Tocophérol acétate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0252-25G T0252-500G T0252-100G
TCIAT0252-25GEA 33 EUR
TCIAT0252-25G TCIAT0252-500G TCIAT0252-100G
DL-α-Tocophérol acétate ≥97.0% (par GC)
DL-α-Tocophérol acétate
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae38089251a46b446d1028b56ae8e51e32fe1306&vid=ae38089251a46b446d1028b56ae8e51e32fe1306&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %