Imprimer
Bromomalonate de diméthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3887-25G D3887-5G
TCIAD3887-25GEA 96.8 EUR
TCIAD3887-25G TCIAD3887-5G
Bromomalonate de diméthyle ≥95.0% (par GC)
Bromomalonate de diméthyle
Formule: C₅H₇BrO₄
MW: 211.01 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Numéro MDL: MFCD00025865
Numéro CAS: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=effdebdc441f8464b02ae901618462033092671e&vid=effdebdc441f8464b02ae901618462033092671e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %