Méthanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methylimidazolium Methanesulphonate
E0755-25G
E0755-5G
TCIAE0755-25GEA
77
EUR
TCIAE0755-25G
TCIAE0755-5G
Méthanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (sur base azote total)
Méthanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule:
C₇H₁₄N₂O₃S Point d'éclair: 67°C |
Numéro MDL:
MFCD06798171 Numéro CAS: 145022-45-3 ONU: 3265 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |