Imprimer
Indole-6-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2042-1G M2042-25G M2042-5G
TCIAM2042-1GEA 28.6 EUR
TCIAM2042-1G TCIAM2042-25G TCIAM2042-5G
Indole-6-carboxylate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Indole-6-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00211063
Numéro CAS: 50820-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2ff9672f9402f65cd1a225a08161e253b5336a&vid=2a2ff9672f9402f65cd1a225a08161e253b5336a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %