Imprimer
Indole-2-carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0585-25G I0585-5G
TCIAI0585-25GEA 762 EUR
TCIAI0585-25G TCIAI0585-5G
Indole-2-carboxylate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Indole-2-carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00005609
Numéro CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd7736f5cb5c778626f2919dd461e7fa05217f18&vid=fd7736f5cb5c778626f2919dd461e7fa05217f18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency