Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B0948-25G
B0948-500G
B0948-100G
TCIAB0948-25GEA
56.1
EUR
TCIAB0948-25G
TCIAB0948-500G
TCIAB0948-100G
Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Dianhydride 3,4:3',4'-benzophénonetétracarboxylique
Formule:
C₁₇H₆O₇ |
Numéro MDL:
MFCD00005923 Numéro CAS: 2421-28-5 EINECS: 219-348-1 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Morpholine Method) | min. 96.0 % |
Melting point | 223.0 to 229.0 deg-C |
Solubility in hot Acetone | very faint turbidity |